Läs mer
2-Amino-5-nitropyridine, 97+%
Produktkod. 11490143
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490143 25 g 25g
11400153 100 g 100g
11410153 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11352.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4214-76-0 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4214-76-0
Molekylformel C5H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00006325
InChI-nyckel UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitropyridine, 2-pyridinamine, 5-nitro, 5-nitro-2-aminopyridine, 5-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-5-nitro pyridine, pyridine, 2-amino-5-nitro, 5-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-nitro-pyridin-2-yl amine, 5-nitro-2-pyridylamine, 5-nitropyridin-2-amin
PubChem CID 77888
IUPAC-namn 5-nitropyridin-2-amin
LEDER NC1=CC=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitropyridine
Smältpunkt 185°C to 190°C
Flampunkt 224°C (435°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 120353
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 139.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.