Läs mer
2-Amino-5-nitropyridine, 99%
Produktkod. 10646344 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10646344 250 g Glasflaska 250g
10229353 5 g Glasflaska 5g
10616482 25 g Glasflaska 25g
10429780 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10646344 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104232500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4214-76-0 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4214-76-0
Molekylformel C5H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00006325
InChI-nyckel UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitropyridine, 2-pyridinamine, 5-nitro, 5-nitro-2-aminopyridine, 5-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-5-nitro pyridine, pyridine, 2-amino-5-nitro, 5-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-nitro-pyridin-2-yl amine, 5-nitro-2-pyridylamine, 5-nitropyridin-2-amin
PubChem CID 77888
IUPAC-namn 5-nitropyridin-2-amin
LEDER NC1=CC=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitropyridine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 186.0°C to 190.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2(C5H3N)NO2
Kvantitet 250 g
Beilstein 22,I,631
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.6g/L water (13°C).
Formel vikt 139.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-5-nitropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.