Läs mer
2-Amino-5-nitropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-nitropyrimidine |
| CAS | 4214-76-0 |
| Molekylformel | C5 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7) |
| LEDER | Nc1ccc(cn1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-nitropyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.11 |
| Formel vikt | 139.0382 |