Läs mer
2-Amino-5-nitroso-4,6-pyrimidinediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-nitroso-4,6-pyrimidinediol |
| CAS | 55482-22-9 |
| Molekylformel | C4H4N4O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-6-hydroxy-5-nitroso-4(3H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-hydroxy-5-nitroso-4(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N4O3/c5-4-6-2(9)1(8-11)3(10)7-4/h(H4,5,6,7,9,10) |
| LEDER | O=C1C(N=O)=C(O)N=C(N)N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-hydroxy-5-nitroso-1H-pyrimidin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.1 |
| Formel vikt | 156.0283 |