Läs mer
2-Amino-5-nitrotiazol, 97 %
Produktkod. 11459257
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459257 100 g 100g
11449257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21335.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 121-66-4 | C3H3N3O2S | 145,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-66-4
Molekylformel C3H3N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 145.14
MDL-nummer MFCD00005326
InChI-nyckel MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
PubChem CID 8486
ChEBI CHEBI:82386
IUPAC-namn 5-nitro-l,3-tiazol-2-amin
LEDER NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrothiazole
Smältpunkt ∼202 °C (uppdelning)
Kvantitet 100 g
Beilstein 126797
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,457
Formel vikt 145.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.