Läs mer
2-amino-5-nitrotiazol, LoGiCal
Produktkod. 30460972
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460972 10 mg
1 options
Produktkod. 30460972 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3279.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrothiazole
CAS 121-66-4
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-5-nitrothiazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H3 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO, Nitazoxanide Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-nitro-1,3-tiazol-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 145.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 144,9946 g/mol