Läs mer
2-Amino-5-nitrotiazol, Mikromol™
Produktkod. 17924096
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17924096 100 mg
1 options
Produktkod. 17924096 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3279.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-amino-5-nitrotiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrothiazole
CAS 121-66-4
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-5-nitrothiazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H3 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO, Nitazoxanide Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
LEDER Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-nitro-1,3-tiazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 145.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 144,9946 g/mol