Läs mer
2-amino-5-nitrotiazol, TRC
Produktkod. 30137780
Change view
Kvantitet:
1 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137780 50 g
30134281 100 g
17923705 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137780 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61865050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-66-4
Molekylformel C3 H3 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 145.14
Synonym 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO
IUPAC-namn 5-nitro-1,3-tiazol-2-amin
LEDER Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrothiazole
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Formel vikt 144.9946