Läs mer
2-Amino-5-nitrothiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15408847
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15408847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52237.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25026-97-5
Molekylformel C7H7N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 197.212
MDL-nummer MFCD02258912
InChI-nyckel FHYFXVGYNCGBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrothiobenzamide, benzenecarbothioamide, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitrobenzene-1-carbothioamide, 2-amino-5-nitrobenzothioamide
PubChem CID 3034350
IUPAC-namn 2-amino-5-nitrobenzenecarbothioamide
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=S)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrothiobenzamide
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 197.21
Procent renhet 97%