Läs mer
2-amino-5-fenyl-3-furonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763613
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10763613 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10773613 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10183444 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10763613 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW01254DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 14742-32-6
Molekylformel C11H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 184.20
MDL-nummer MFCD00463472
InChI-nyckel UWTDTJWGYWUILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-phenyl-3-furonitrile, 2-amino-3-cyano-5-phenylfuran, 2-amino-5-phenyl-3-furancarbonitrile, 3-furancarbonitrile, 2-amino-5-phenyl, maybridge1_000452, 2-amino-5-phenyl-furan-3-carbonitrile, 3-furancarbonitrile,2-amino-5-phenyl, 2-azanyl-5-phenyl-furan-3-carbonitrile
PubChem CID 693961
IUPAC-namn 2-amino-5-fenylfuran-3-karbonitril
LEDER NC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.2
Procent renhet 95%