Läs mer
2-amino-5-fenyl-3-furonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10773613
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10773613 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10763613 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10183444 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10773613 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW01254EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 14742-32-6
Molekylformel C11H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 184.20
MDL-nummer MFCD00463472
InChI-nyckel UWTDTJWGYWUILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-phenyl-3-furonitrile, 2-amino-3-cyano-5-phenylfuran, 2-amino-5-phenyl-3-furancarbonitrile, 3-furancarbonitrile, 2-amino-5-phenyl, maybridge1_000452, 2-amino-5-phenyl-furan-3-carbonitrile, 3-furancarbonitrile,2-amino-5-phenyl, 2-azanyl-5-phenyl-furan-3-carbonitrile
PubChem CID 693961
IUPAC-namn 2-amino-5-fenylfuran-3-karbonitril
LEDER NC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 184.2
Procent renhet 95%