Läs mer
2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide |
| CAS | 4815-35-4 |
| Molekylformel | C11 H10 N2 O S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2OS/c12-10(14)8-6-9(15-11(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,13H2,(H2,12,14) |
| LEDER | NC(=O)c1cc(sc1N)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.27 |
| Formel vikt | 218.0514 |