Läs mer
2-Amino-5-phenylpyrazine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15276028 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15276028 1 g 1g
15286028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15276028 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452500010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13535-13-2
Molekylformel C10H9N3
Molekylvikt (g/mol) 171.20
MDL-nummer MFCD01646266
InChI-nyckel KJAKXVBZQBPPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-phenylpyrazine, pyrazinamine, 5-phenyl, pyrazine, 2-amino-5-phenyl, acmc-1bpgx, 5-phenyl-2-pyrazinamine, 5-phenyl-2-aminopyrazine, 2-pyrazinamine,5-phenyl, 5-phenylpyrazine-2-ylamine, 5-phenyl-2-pyrazinamine #
PubChem CID 598734
IUPAC-namn 5-phenylpyrazin-2-amine
LEDER NC1=NC=C(N=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-phenylpyrazine
Smältpunkt 142.0°C to 148.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 171.2
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-5-phenylpyrazine, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.