Läs mer
2-amino-5-fenylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423337
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423337 250 mg 250mg
11341909 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26002.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33421-40-8 | C11H10N2 | 170.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33421-40-8
Molekylformel C11H10N2
Molekylvikt (g/mol) 170.22
MDL-nummer MFCD01692452
InChI-nyckel OAPVIBHQRYFYSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-phenylpyridine, 5-phenyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-phenyl, phe-p-1, 5-phenyl-pyridin-2-ylamine, 5-phenylpyridin-2-ylamine, 2-amino-5-phenyl pyridine, pyridine, 2-amino-5-phenyl, acmc-1adxr, 5-phenyl-2-pyridylamine
PubChem CID 105097
IUPAC-namn 5-fenylpyridin-2-amin
LEDER NC1=CC=C(C=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-phenylpyridine
Smältpunkt 133°C to 137°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.