Läs mer
2-Amino-5-phenylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-phenylpyridine |
| CAS | 33421-40-8 |
| Molekylformel | C11 H10 N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c12-11-7-6-10(8-13-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,12,13) |
| LEDER | Nc1ccc(cn1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-phenylpyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vikt | 170.0844 |