Läs mer
2-Amino-5-pyrimidinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-pyrimidinol |
| CAS | 143489-45-6 |
| Molekylformel | C4 H5 N3 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O/c5-4-6-1-3(8)2-7-4/h1-2,8H,(H2,5,6,7) |
| LEDER | Nc1ncc(O)cn1 |
| IUPAC-namn | 2-aminopyrimidin-5-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.1 |
| Formel vikt | 111.0433 |