Läs mer
2-Amino-5-tert-butyldimethylsilyloxy-methyl-thiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(tert-butyl(dimethyl)silyl)oxymethyl]thiazol-2-amine |
| CAS | 1083059-77-1 |
| Molekylformel | C10 H20 N2 O S Si |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-tert-butyldimethylsilyloxy-methyl-thiazole, 5-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)thiazol-2-ylamine, 5-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]- 2-thiazolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2OSSi/c1-10(2,3)15(4,5)13-7-8-6-12-9(11)14-8/h6H,7H2,1-5H3,(H2,11,12) |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCc1cnc(N)s1 |
| IUPAC-namn | 5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]thiazol-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.43 |
| Formel vikt | 244.1066 |