missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-5-tert-butyldimethylsilyloxy-methyl-thiazole, TRC

Produktkod. 30311016
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30311016 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30311016 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6024405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-[(tert-butyl(dimethyl)silyl)oxymethyl]thiazol-2-amine
CAS 1083059-77-1
Molekylformel C10 H20 N2 O S Si
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Amino-5-tert-butyldimethylsilyloxy-methyl-thiazole, 5-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)thiazol-2-ylamine, 5-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]- 2-thiazolamine
InChI formel InChI=1S/C10H20N2OSSi/c1-10(2,3)15(4,5)13-7-8-6-12-9(11)14-8/h6H,7H2,1-5H3,(H2,11,12)
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCc1cnc(N)s1
IUPAC-namn 5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]thiazol-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 244.43
Formel vikt 244.1066
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.