Läs mer
2-Amino-5-(trifluorometoxi)bensoesyra, 98 %
Produktkod. 15415697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415697 5 g 5g
15405697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32916.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 83265-56-9 | C8H6F3NO3 | 221,135 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83265-56-9
Molekylformel C8H6F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 221.135
MDL-nummer MFCD00176651
InChI-nyckel UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, 5-trifluoromethoxyanthranilic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy, pubchem12913, acmc-20a4df, ksc496m3d, uxngdcbpigozfo-uhfffaoysa, 5-trifluoromethoxy anthranilic acid
PubChem CID 11085349
IUPAC-namn 2-amino-5-(trifluormetoxi)bensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 221.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.