Läs mer
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl Thiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl Thiocyanate |
| CAS | 1391054-04-8 |
| Molekylformel | C8 H5 F3 N2 O S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Thiocyanic acid, 2-amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl ester, [2-Amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl] Thiocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-5-1-2-6(13)7(3-5)15-4-12/h1-3H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1SC#N |
| IUPAC-namn | [2-amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl] thiocyanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.2 |
| Formel vikt | 234.0075 |