Läs mer
2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 98%
Produktkod. 11418926
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418926 5 g 5g
11408926 1 g 1g
11329689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11418926 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17061.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 10444-89-0 | C3H2F3N3S | 169.125 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10444-89-0
Molekylformel C3H2F3N3S
Molekylvikt (g/mol) 169.125
MDL-nummer MFCD00003109
InChI-nyckel LTEUXHSAYOSFGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, zlchem 1059, pubchem14503, maybridge1_003448
PubChem CID 82634
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)-1,3,4-tiadiazol-2-amin
LEDER C1(=NN=C(S1)N)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
Smältpunkt 222°C to 227°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 513140
Formel vikt 169.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.