Läs mer
2-Amino-5-(trifluormetyl)bensoesyra, 95 %
Produktkod. 15401219
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401219 250 mg 250mg
15491209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15401219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64141.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 83265-53-6 | C8H6F3NO2 | 205,136 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83265-53-6
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.136
MDL-nummer MFCD01569537
InChI-nyckel GLCQUPLYYXSPQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-trifluoromethylanthranilic acid, 5-trifluoromethyl anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoicacid, pubchem12904, 4-amino-3-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxy-4-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 10465535
IUPAC-namn 2-amino-5-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 141°C to 146°C (decomposition)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.