missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine, TRC

Produktkod. 30337834
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30337834 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30337834 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6310501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 74784-70-6
Molekylformel C6H5F3N2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinamine, 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2ylamine, 5-Trifluoromethyl-2-aminopyridine, (5-Trifluoromethylpyridin-2-yl)amine
InChI formel InChI=1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-1-2-5(10)11-3-4/h1-3H,(H2,10,11)
LEDER NC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1
IUPAC-namn 5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 162.11
Formel vikt 162.04
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.