Learn More
2-Amino-6-[(4-fluorobenzyl)-amino]-3-nitropyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-[(4-fluorobenzyl)-amino]-3-nitropyridine |
| CAS | 33400-49-6 |
| Molekylformel | C12H11FN4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N6-[(4-Fluorophenyl)methyl]-3-nitro-2,6-pyridinediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11FN4O2/c13-9-3-1-8(2-4-9)7-15-11-6-5-10(17(18)19)12(14)16-11/h1-6H,7H2,(H3,14,15,16) |
| LEDER | Nc1nc(NCc2ccc(F)cc2)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 6-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-3-nitropyridine-2,6-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.24 |
| Formel vikt | 262.0866 |