Läs mer
2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475887
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475887 250 mg 250mg
15465887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33100.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84487-04-7
Molekylformel C5H4BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 218.01
MDL-nummer MFCD07774108
InChI-nyckel YRXZIHANXVKUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-bromo-3-nitropyridine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-bromo-3-nitro, 6-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,6-bromo-3-nitro, acmc-209puv, chempacific 38154, 6-amino-2-bromo-5-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-bromopyridine
PubChem CID 12097745
IUPAC-namn 6-bromo-3-nitropyridin-2-amine
LEDER C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
Smältpunkt 199°C to 202°C
Färg Yellow to Green
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.01
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid