Läs mer
2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine |
| Smältpunkt | 203.0°C to 204.0°C |
| Analysprocentintervall | 96% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-amino-6-bromo-3-nitropyridine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-bromo-3-nitro, 6-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,6-bromo-3-nitro, acmc-209puv, chempacific 38154, 6-amino-2-bromo-5-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-bromopyridine |
| Formel vikt | 218.01 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .