Läs mer
2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15254914 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15254914 5 g 5g
15244914 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15254914 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 84487-04-7
Molekylformel C5H4BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 218.01
InChI-nyckel YRXZIHANXVKUHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12097745
IUPAC-namn 6-bromo-3-nitropyridin-2-amine
LEDER C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
Smältpunkt 203.0°C to 204.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Synonym 2-amino-6-bromo-3-nitropyridine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-bromo-3-nitro, 6-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,6-bromo-3-nitro, acmc-209puv, chempacific 38154, 6-amino-2-bromo-5-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-bromopyridine
Formel vikt 218.01
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.