Läs mer
2-Amino-6-brom-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolon, TRC
Produktkod. 30327922
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327922 1 g
30324555 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30327922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6016401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
CAS 1001648-73-2
Molekylformel C7H7BrN2OS
Kvantitet 1 g
Synonym 7(4H)-Benzothiazolone, 2-amino-6-bromo-5,6-dihydro-, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
InChI formel InChI=1S/C7H7BrN2OS/c8-3-1-2-4-6(5(3)11)12-7(9)10-4/h3H,1-2H2,(H2,9,10)
LEDER Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1
IUPAC-namn 2-amino-6-brom-5,6-dihydro-4H-1,3-bensotiazol-7-one
Molekylvikt (g/mol) 247.11
Formel vikt 245.9462