Läs mer
2-Amino-6-brom-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazol, Mikromol
Beskrivning
2-Amino-6-brom-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone |
| CAS | 1001648-73-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7H7BrN2OS |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.11 |
| Visa mer |