Läs mer
2-Amino-6-bromomethyl-4(1H)-pteridinone Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-bromomethyl-4(1H)-pteridinone Hydrobromide |
| CAS | 59212-10-1 |
| Molekylformel | C7 H6 Br N5 O . Br H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-6-(bromomethyl)pteridin-4(8H)-one Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrN5O.BrH/c8-1-3-2-10-5-4(11-3)6(14)13-7(9)12-5;/h2H,1H2,(H3,9,10,12,13,14);1H |
| LEDER | Br.NC1=NC(=O)c2nc(CBr)cnc2N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-(bromomethyl)-1H-pteridin-4-one;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.971 |
| Formel vikt | 334.902 |