Läs mer
2-Amino-6-bromopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-bromopyridine |
| CAS | 19798-81-3 |
| Molekylformel | C5H5BrN2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-aminopyridine, 6-Bromo-2-aminopyridine, 6-Bromo-2-pyridinamine, 6-Bromopyridin-2-ylamine, NSC 176170 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| LEDER | Nc1cccc(Br)n1 |
| IUPAC-namn | 6-bromopyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vikt | 171.9636 |