missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 629652-73-9 |
| Molekylformel | C7H6NO3Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12) |
| LEDER | C1=CC(=C(C(=C1O)N)C(=O)O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vikt | 187.0036 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?