Läs mer
2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 629652-73-9 |
| Molekylformel | C7H6NO3Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12) |
| LEDER | C1=CC(=C(C(=C1O)N)C(=O)O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vikt | 187.0036 |