Läs mer
2-Amino-6-klor-3-nitropyridin, 98 %
Produktkod. 15451919
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451919 100 g 100g
15441919 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64634.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 27048-04-0 | C5H4ClN3O2 | 173,56 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i dimetylsulfoxid och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27048-04-0
Molekylformel C5H4ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 173.56
MDL-nummer MFCD00044350
InChI-nyckel WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
PubChem CID 2724035
IUPAC-namn 6-klor-3-nitropyridin-2-amin
LEDER NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Smältpunkt 192 °C till 196 °C
Färg Gult
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 474607
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i dimetylsulfoxid och kloroform.
Formel vikt 173.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.