Läs mer
2-amino-6-klor-4-(dietylamino)pyrimidin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10331710
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10331710 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10331710 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00271DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine
CAS 116895-09-1
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H13ClN4
MDL-nummer MFCD00664696
Kvantitet 1 g
Synonym 2-amino-6-chloro-4-diethylamino pyrimidine, 6-chloro-n4,n4-diethylpyrimidine-2,4-diamine, 6-chloro-n∼4∼,n∼4∼-diethyl-2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro-n*4*,n*4*-diethyl-pyrimidine-2,4-diamine, 2-amino-6-chloropyrimidin-4-yl diethylamine, acmc-20alz2, 6-chloro-n∼4∼,n∼4∼-diethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro-n∼4∼,n∼4∼-diethyl, 2,4-pyrimidinediamine,6-chloro-n4,n4-diethyl-diethyl, 6-chloro-n4,n4-diethyl-pyrimidine-2,4-diamine
InChI-nyckel JZPXSIGRVGTURL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)C1=CC(Cl)=NC(N)=N1
IUPAC-namn 6-klor-4-N,4-N-dietylpyrimidin-2,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 200.67
PubChem CID 1484287
Formel vikt 200.67
Procent renhet 97%