missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-amino-6-klor-4-pyrimidinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol |
| CAS | 1194-21-4 |
| Molekylformel | C4H4ClN3O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 2-Amino-4-chloropyrimidine-6-one, 2-Amino-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 2-Amino-6-chloro-3H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-chloro-4(1H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-chloro-4(3H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H3,6,7,8,9) |
| LEDER | ClC(NC(N)=N1)=CC1=O |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-kloropyrrimidin-4(1H)-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.55 |
| Formel vikt | 145 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?