Läs mer
2-amino-6-klor-4-pyrimidinol, TRC
Produktkod. 30310675
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30310675 5 g
1 options
Produktkod. 30310675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6031955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol
CAS 1194-21-4
Molekylformel C4H4ClN3O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 2-Amino-4-chloropyrimidine-6-one, 2-Amino-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 2-Amino-6-chloro-3H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-chloro-4(1H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-chloro-4(3H)-pyrimidinone
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H3,6,7,8,9)
LEDER ClC(NC(N)=N1)=CC1=O
IUPAC-namn 2-amino-6-kloropyrrimidin-4(1H)-ett
Molekylvikt (g/mol) 145.55
Formel vikt 145