Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-chlorobenzoic acid |
| Namnnotering | 99% |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 143°C to 147°C |
| Färg | Yellow to Beige |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Visa mer |