Läs mer
2-Amino-6-klorobenzonitril, 98 %
Produktkod. 11327036
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327036 5 g 5g
11317036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06883.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6575-11-7 | C7H5ClN2 | 152,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6575-11-7
MDL-nummer MFCD00015546
PubChem CID 81056
IUPAC-namn 2-amino-6-klorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Smältpunkt 133 °C till 137 °C
Kvantitet 5 g
Molekylformel C7H5ClN2
UN-nummer UN3439
Beilstein 2717090
Synonym 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro
InChI-nyckel MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 152.58
Formel vikt 152.58
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.