Läs mer
2-amino-6-klorobenzonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-chlorobenzonitrile |
| CAS | 6575-11-7 |
| Molekylformel | C7H5ClN2 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | Nc1cccc(Cl)c1C#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vikt | 152.0141 |