Läs mer
2-amino-6-klorobenzonitril, TRC
Produktkod. 30322659
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30322659 5 g
1 options
Produktkod. 30322659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6177835G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
CAS 6575-11-7
Molekylformel C7H5ClN2
Kvantitet 5 g
LEDER Nc1cccc(Cl)c1C#N
Molekylvikt (g/mol) 152.58
Formel vikt 152.0141