Läs mer
2-amino-6-(klorometyl)-4(3H)-pteridinon (>90 %), TRC
Produktkod. 30328057
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30328057 50 mg
1 options
Produktkod. 30328057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60287550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Chloromethyl)pterin
CAS 873397-19-4
Molekylformel C7 H6 Cl N5 O
Kvantitet 50 mg
Synonym 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-(chloromethyl)-, 4-Pteridinol, 2-amino-6-(chloromethyl)- (5CI), 2-Amino-6-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone, 6-(Chloromethyl)pterin
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN5O/c8-1-3-2-10-5-4(11-3)6(14)13-7(9)12-5/h2H,1H2,(H3,9,10,12,13,14)
LEDER NC1=NC(=O)c2nc(CCl)cnc2N1
IUPAC-namn 2-amino-6-(klorometyl)-1H-pteridin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 211.61
Formel vikt 211.0261