Läs mer
2-amino-6-(klorometyl)-4(3H)-pteridinon (>90 %), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6-(Chloromethyl)pterin |
| CAS | 873397-19-4 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl N5 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-(chloromethyl)-, 4-Pteridinol, 2-amino-6-(chloromethyl)- (5CI), 2-Amino-6-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone, 6-(Chloromethyl)pterin |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClN5O/c8-1-3-2-10-5-4(11-3)6(14)13-7(9)12-5/h2H,1H2,(H3,9,10,12,13,14) |
| LEDER | NC1=NC(=O)c2nc(CCl)cnc2N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-(klorometyl)-1H-pteridin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.61 |
| Formel vikt | 211.0261 |