Läs mer
2-amino-6-kloropur-9-Beta-D-ribosid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-chloropurine-9-beta-D-riboside |
| CAS | 2004-07-1 |
| Molekylformel | C10H12ClN5O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClN5O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-kloropur-9-yl)-5-(hydroxymetyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.69 |