Läs mer
2-Amino-6-chloropurine-9-riboside, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15566016 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15566016 1 g 1g
15576016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15566016 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226390010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2004-07-1
Molekylformel C10H12ClN5O4
Molekylvikt (g/mol) 301.69
InChI-nyckel TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Smältpunkt 165.0°C to 175.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -35
Synonym benzoic acid, 4-chlorophenyl ester, p-chlorophenol benzoate, p-chlorophenyl benzoate, benzoic acid 4-chlorophenyl ester, benzoic acid, p-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylbenzoate, acmc-1cina, cbmicro_005244, 4-chlorophenyl benzoate
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso,methanol
LEDER NC1=NC(Cl)=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=N1
IUPAC-namn (4-chlorophenyl) benzoate
PubChem CID 347761
Formel vikt 301.69
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.