Läs mer
2-amino-6-kloropurin, 99 %
Produktkod. 11483717
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483717 1 g 1g
11493717 5 g 5g
11403727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18195.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10310-21-1 | C5H4ClN5 | 169,57 g/mol
2-Amino-6-klorpurin finner sin användning i den enzymatiska syntesen av 2a-deoxiguanosin, 9-alkylpuriner och (R)- och (S)-N-(2-fosfonometoxipropyl)-derivat av purin- och pyrimidinbaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Amino-6-klorpurin finner sin användning i den enzymatiska syntesen av 2′ -deoxiguanosin, 9-alkylpuriner och (R)- och (S)-N-(2-fosfonometoxipropyl)-derivat av purin- och pyrimidinbaser.
Löslighet Löslighet i 1mol/L
NaOH; mycket svag grumlighet.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10310-21-1
Molekylformel C5H4ClN5
Molekylvikt (g/mol) 169.57
MDL-nummer MFCD00075252
InChI-nyckel RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine
PubChem CID 5360349
ChEBI CHEBI:72345
IUPAC-namn 6-klor-7H-purin-2-amin
LEDER NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chloropurine
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 9626
Formel vikt 169.57
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-chloropurine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.