Läs mer
2-amino-6-kloropur, Mikromol™
Produktkod. 17961846
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17961846 25 mg
1 options
Produktkod. 17961846 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0620.200025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-amino-6-kloroprin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chloropurine
CAS 10310-21-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-6-chloropurine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H4 Cl N5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 9H-Purin-2-amine, 6-chloro-, 1H-Purin-2-amine, 6-chloro- (9CI), Purine, 2-amino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-9H-purin-2-amine, 2-Amino-6-chloro-9H-purine, 2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-1H-purin-2-amine, 6-Chloro-2-aminopurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloro-7H-purin-2-amine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine, 6-Chloro-9H-purin-2-yl-2-amine, 6-Chloroguanine, NSC 29570, SKF-17831, 380U58, Nelarabine related, Famciclovir Related Compound F
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
LEDER Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
IUPAC-namn 6-kloro-9H-purin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 169.57
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 169,0155 g/mol