Läs mer
2-Amino-6-chloropurine riboside, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486399
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486399 1 g 1g
15496399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64468.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2004-07-1
Molekylformel C10H12ClN5O4
Molekylvikt (g/mol) 301.69
MDL-nummer MFCD00005735
InChI-nyckel TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-6-chloropurine riboside, 2-amino-6-chloropurine-9-riboside
PubChem CID 46874491
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-klorpurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(N=C2Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chloropurine riboside
Smältpunkt 165°C to 167°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 301.69
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.