Läs mer
2-amino-6-kloropurin, TRC
Produktkod. 30179868
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179868 1 g
30180284 50 g
30179819 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179868 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6035051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10310-21-1
Molekylformel C5 H4 Cl N5
Molekylvikt (g/mol) 169.57
Synonym 9H-Purin-2-amine, 6-chloro-, 1H-Purin-2-amine, 6-chloro- (9CI), Purine, 2-amino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-9H-purin-2-amine, 2-Amino-6-chloro-9H-purine, 2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-1H-purin-2-amine, 6-Chloro-2-aminopurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloro-7H-purin-2-amine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine, 6-Chloro-9H-purin-2-yl-2-amine, 6-Chloroguanine, NSC 29570
IUPAC-namn 6-kloro-9H-purin-2-amin
LEDER Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chloropurine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Formel vikt 169.0155