Läs mer
2-amino-6-kloropyrazin, 95 %
Produktkod. 15408528
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408528 25 g 25g
15498518 5 g 5g
15418528 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61934.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33332-28-4 | C4H4ClN3 | 129,547 g/mol
2-Amino-6-klorpyrazin används vid framställning av A2B-adenosinreceptorantagonister och andra biologiskt aktiva föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Amino-6-klorpyrazin används vid framställning av A2B-
adenosinreceptorantagonister och andra biologiskt aktiva föreningar.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33332-28-4
Molekylformel C4H4ClN3
Molekylvikt (g/mol) 129.547
MDL-nummer MFCD00055024
InChI-nyckel JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropyrazine, 2-chloro-6-aminopyrazine, 2-pyrazinamine, 6-chloro, pyrazinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyrazin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyrazinamine, 6-chloropyrazin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine-2-ylamine, 6-amino-2-chloropyrazine
PubChem CID 118458
IUPAC-namn 6-klorpyrazin-2-amin
LEDER C1=C(N=C(C=N1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chloropyrazine
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vikt 129.55
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.